Merck
162558
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-nitroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.11
Beilstein:
2210197
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
90-94 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
Nc1ccc(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
Klucz InChI
PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Fluoro-2-nitroanilina tworzy kompleksy z kobaltem(II), niklem(II) i miedzią(II)[1].
Zastosowanie
4-fluoro-2-nitroanilina została użyta jako odczynnik wyjściowy w syntezie 4-fluoro-N-etylo-2-nitroaniliny[2] i N-(4-fluoro-2-nitrofenylo)-β-alaniny[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Complexes of copper (II), nickel (II) and cobalt (II) with 2-fluoro, 5-nitroaniline and 4-fluoro, 2-nitroaniline.
DeVoto G, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 38(7), 725-728 (1982)
Thomas Hussenether et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(10), 2625-2637 (2004-04-28)
Novel 4-arylpiperazin-1-yl-substituted 2,3-dihydro-1H-1,4- and 1H-1,5-benzodiazepines and their aza-analogues were synthesized as debenzoclozapine derivatives for evaluation as potential D4-ligands. While Ki values of some of the title compounds came within the range of clozapine, they showed an impressively greater selectivity over
S Singh et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 296(2), 600-611 (2001-02-13)
The diseases of cystic fibrosis (CF) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are characterized by mucus-congested airways. Agents that stimulate the secretion of Cl- are anticipated to facilitate mucociliary clearance and thus be of benefit in the treatment of CF