Merck
162205
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethyl-p-xylene-α,α′-diol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4C6(CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
246-248 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(C)c(CO)c(C)c(C)c1CO