Merck
160822
Sigma-Aldrich
(Methylthio)acetonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSCC#N
InChI
1S/C3H5NS/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
Klucz InChI
ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)