Merck
158070
Sigma-Aldrich
2-Oxopropyltriphenylphosphonium chloride
98%
Synonim(y):
Acetonyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2P(Cl)(C6H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.81
Beilstein:
3922783
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
243-245 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20OP.ClH/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XAMZZEBAJZJERT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Used to investigate the antimycobacterial activities of Me alkenyl quinolones
Reactant for synthesis of:
  • Unsaturated esters and ketones containing multiple aromatic and heteroaromatic rings using Suzuki coupling - Wittig olefination
  • Fused oxygen and nitrogen heterocycles via regioselective cyclocondensation
Reactant for Wittig olefinations
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)