Key Documents
157678
3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile
97%, mixture of isomers
About This Item
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
tw
110 °C/1.3 mmHg (lit.)
gęstość
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C#N
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
Klucz InChI
HLCSDJLATUNSSI-JXMROGBWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?