Przejdź do
157341
3,5-Dichloroanisole
98%
Synonim(y):
1,3-Dichloro-5-methoxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
489,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-655-6
Beilstein/REAXYS Number:
1936395
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
489,00 zł
Cena katalogowa652,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
39-41 °C (dec.) (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
COc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
InChI key
SSNXYMVLSOMJLU-UHFFFAOYSA-N
General description
3,5-Dichloroanisole on nitration under mild conditions yields 3,5-dichloro-2,4,6-trinitroanisole. The 35Cl Nuclear Quadrupole Resonance (NQR) frequency and spin lattice relaxation time in 3,5-dichloroanisole has been measured.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
156752161438157333
description
98%
description
≥97%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
≥97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
39-41 °C (dec.) (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
solid
form
liquid
form
liquid
functional group
chloro
functional group
chloro
functional group
chloro
functional group
chloro
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
222.8 °F - closed cup
flash_point_c
106 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)