Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 613,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-853-1
Beilstein/REAXYS Number:
1909166
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
solid
mp
31-33 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
COc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description 97% | description 96% | description ≥95.0% |
| assay ≥97% | assay 97% | assay 96% | assay ≥95.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 31-33 °C (lit.) | mp 38-42 °C | mp - | mp - |
| form solid | form solid | form - | form liquid |
| functional group chloro | functional group chloro | functional group - | functional group ether |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?