Key Documents
156787
4-Chloro-DL-phenylalanine ethyl ester hydrochloride
97%
About This Item
Próba
97%
Postać
solid
mp
168-170 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CCOC(=O)C(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H14ClNO2.ClH/c1-2-15-11(14)10(13)7-8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-6,10H,2,7,13H2,1H3;1H
Klucz InChI
FDQIKGOQYNZYOO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)