Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 467,00 zł |
Informacje o tej pozycji
467,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.5% (N)
form
solid
optical activity
[α]20/D −38±1°, c = 2% in dioxane
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6/c1-8(2)11(15-13(20)21-14(3,4)5)12(19)22-16-9(17)6-7-10(16)18/h8,11H,6-7H2,1-5H3,(H,15,20)/t11-/m0/s1
InChI key
POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% (N) | description ≥99.0% (T) | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N) |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| assay ≥98.5% (N) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| optical activity [α]20/D −38±1°, c = 2% in dioxane | optical activity - | optical activity [α]20/D −21.0±1°, c = 1% in dioxane | optical activity [α]20/D −25.5±1.5°, c = 1% in DMF |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?