15442
Boc-Ile-OSu
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Boc-L-isoleucine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −27±2°, c = 2% in dioxane
mp
103-108 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-6-9(2)12(16-14(21)22-15(3,4)5)13(20)23-17-10(18)7-8-11(17)19/h9,12H,6-8H2,1-5H3,(H,16,21)/t9-,12-/m0/s1
Klucz InChI
FATJLEZSGFVHQA-CABZTGNLSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3