Merck
15288
Sigma-Aldrich
Dimethyl (Boc-amino)malonate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(Boc-amino)malonic acid dimethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCONHCH(COOCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.25
Beilstein:
2380322
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95% (HPLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444
gęstość
1.148 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(14)11-6(7(12)15-4)8(13)16-5/h6H,1-5H3,(H,11,14)
Klucz InChI
UIQVFHUDWIETEY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)