Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł 915,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3CO)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-981-3
Beilstein/REAXYS Number:
1793118
MDL number:
Form:
solid
915,00 zł
Cena katalogowa1220,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
mp
80-86 °C
functional group
amide, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)NC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF6NO2/c5-3(6,7)1(12)11-2(13)4(8,9)10/h(H,11,12,13)
InChI key
GMQVFHZSXKJCIV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥99% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.0% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp 80-86 °C | mp - | mp - | mp - |
| functional group amide | functional group fluoro | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?