Merck
15158
Sigma-Aldrich
Boc-Pen(Mob)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-S-(4-methoxybenzyl)-L-penicillamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.48
Beilstein:
4238286
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COc1ccc(CSC(C)(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H27NO5S/c1-17(2,3)24-16(22)19-14(15(20)21)18(4,5)25-11-12-7-9-13(23-6)10-8-12/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m1/s1
Klucz InChI
NEUHEEDQLRFEIM-CQSZACIVSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)