Merck
15093
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(3,5-I2)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Synonim(y):
Boc-3,5-diiodo-L-tyrosine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20I2N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
630.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
aktywność optyczna
[α]20/D +17±1°, c = 1% in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
144-148 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20I2N2O7/c1-18(2,3)28-17(27)21-12(8-9-6-10(19)15(25)11(20)7-9)16(26)29-22-13(23)4-5-14(22)24/h6-7,12,25H,4-5,8H2,1-3H3,(H,21,27)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
OOTFAHIVGAQXOL-LBPRGKRZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)