Merck
15089
Sigma-Aldrich
Boc-D-Chg-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-D-α-cyclohexylglycine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.33
Beilstein:
7689661
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
Klucz InChI
QSUXZIPXYDQFCX-SNVBAGLBSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)