Merck
155349
Sigma-Aldrich
Thallium(I) cyclopentadienide
97%
Synonim(y):
5-Cyclopentadienyl)thallium, Cyclopentadienylthallium, NSC 114719, Thallous cyclopentadienide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5Tl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
przydatność reakcji
core: thallium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
300 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Tl].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.Tl/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
Klucz InChI
RKLJDPOVAWGBSD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent in preparation of
  • η5-Cyclopentadienylpalladium(II) complexes as catalysts for vinyl addition polymerization and copolymerization reactions
  • Versatile carbon ligands via oxidative cyclization
  • Isomeric dinuclear dicyclopentadienyl Ti chloride complexes containing bridging cyclopentadienylsiloxo ligands with Me Li and Lewis acids
  • Bromide complexes of the triple-decker type
  • Naphthylazo cyclopalladates via regiospecific naphthyl carbon-hydrogen bond activation
Reactant fro:
  • Selective reduction of the U3+ metallocene amidinate
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges