Merck
150428
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylpropionitrile
95%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH(CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
granular
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
60 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CCl)C#N
InChI
1S/C4H6ClN/c1-4(2-5)3-6/h4H,2H2,1H3
Klucz InChI
XXZVBSPSFVERCB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup