Merck
15017
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(4-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18F3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.30
Beilstein:
5617499
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D +5.4±0.7°, c = 1% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-4-6-10(7-5-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
SMVCCWNHCHCWAZ-NSHDSACASA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)