Merck
14981
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homotrp-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(S)-3-(Boc-amino)-4-(3-indolyl)butyric acid, Nβ-Boc-L-β-homotryptophan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.37
Beilstein:
8432655
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-17(2,3)23-16(22)19-12(9-15(20)21)8-11-10-18-14-7-5-4-6-13(11)14/h4-7,10,12,18H,8-9H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
TUZZBYOOQVPWSG-LBPRGKRZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)