Merck
148474
Sigma-Aldrich
1,2,3-Tribromopropane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH(Br)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.78
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.584 (lit.)
tw
220 °C (lit.)
mp
16-17 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
gęstość
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
Klucz InChI
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2,3-Tribromopropane was mutagenic in strains TA1535 and TA100 of Salmonella typhimurium.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>248.0 °F - closed cup - does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
> 120 °C - closed cup - does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Ratpan et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 12(2), 253-259 (1988-01-01)
1,2,3-Tribromopropane, 1,2,3-trichloropropane, and 1,2-dibromo-3-chloropropane are mutagenic in strains TA1535 and TA100 of Salmonella typhimurium, but only in the presence of rat liver S9 mix. This requirement for metabolic activation was unexpected for an alkyl halide and thus suggested the metabolic