Kluczowe dokumenty
146285
2-Fluorobenzotrichloride
99%
Synonim(y):
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
bp
75 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.453 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)