Merck
145718
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.46
Beilstein:
879568
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
bp
262 °C (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Klucz InChI
NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)