Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 658,00 zł 493,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5O2CCH2S(CH3)2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-968-3
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
493,50 zł
Cena katalogowa658,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
90-94 °C (lit.)
functional group
ester, thioether
SMILES string
Br.CCOC(=O)C[S](C)C
InChI
1S/C6H13O2S.BrH/c1-4-8-6(7)5-9(2)3;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
Application
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide was used in synthesis of α-sulfanyl-β-amino acid derivatives by using nanocrystalline magnesium oxide. It was used during cyclopropanation of (-)-(S)-2-(p-tolylsulfinyl)cyclopent-2-enone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 90-94 °C (lit.) | mp 190-200 °C | mp - | mp 230-232 °C (lit.) |
| form solid | form powder | form liquid | form solid |
| functional group ester, thioether | functional group thioether | functional group acyl bromide | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?