Przejdź do
307572
Propionyl bromide
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
183,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2COBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.98
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-924-0
Beilstein/REAXYS Number:
1736651
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
183,75 zł
Cena katalogowa245,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
density
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl bromide
SMILES string
CCC(Br)=O
InChI
1S/C3H5BrO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
InChI key
RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)