Merck
144614
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamonitrile, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH=CHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
55-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(\C=C\C#N)cc1
InChI
1S/C9H6ClN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-6H/b2-1+
Klucz InChI
PPCNBCKABHGVMX-OWOJBTEDSA-N
Zastosowanie
4-Chlorocinnamonitrile was used in the synthesis of ethyl-1-(4-chlorophenyl)-2-cyanoethyl(diethoxymethyl)phosphinate. It was used to compare the radical and homocopolymerization ability of geometrical isomers of cinnamonitriles.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diethoxymethylphosphonites and phosphinates. Intermediates for thesynthesis of a, ?-and X aminoalkylphosphonous acids.
Dingwalla JG, et al.
Tetrahedron, 45(12), 3787-3808 (1989)
Radical homo-and copolymerization of ring-substituted trans-and cis-cinnamonitriles.
Tanaka H, et al.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 14(10), 649-655 (1993)