Merck
144460
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-quinoxalinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
mp
246-248 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1nc2ccccc2nc1O
Opakowanie
Packaged in poly bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)