Kluczowe dokumenty
142646
Ethyl 4-chloro-2-(4-fluorosulfonylphenyl)-6-quinolinecarboxylate
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13ClFNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.82
Numer MDL:
Próba
99%
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc2nc(cc(Cl)c2c1)-c3ccc(cc3)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C18H13ClFNO4S/c1-2-25-18(22)12-5-8-16-14(9-12)15(19)10-17(21-16)11-3-6-13(7-4-11)26(20,23)24/h3-10H,2H2,1H3
Klucz InChI
IAEGOMJZXABRBV-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)