Merck
142239
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3N(NO)C(=NH)NHNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
119-120 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CCCCN(N=O)C(=N)N[N+]([O-])=O
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M L Todd et al.
Journal of bacteriology, 156(1), 6-12 (1983-10-01)
The mutagenic and toxic effects of a series of N-alkyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidines were examined in Escherichia coli K-12. The role of nucleotide excision repair, the SOS response, and the adaptive response in both the reduction and the production of the biological effects
M Yamada et al.
Journal of bacteriology, 177(6), 1511-1519 (1995-03-01)
Escherichia coli has two O6-methylguanine DNA methyltransferases that repair alkylation damage in DNA and are encoded by the ada and ogt genes. The ada gene of E. coli also regulates the adaptive response to alkylation damage. The closely related species