Merck
141836
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.03
Beilstein:
1869103
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
196-199 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
Klucz InChI
JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)