Merck
13955
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium iodide
≥98.0% (AT)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(I)(C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.22
Beilstein:
3918218
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (AT)
ciąg SMILES
[I-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.HI/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JWLJBISFJGEYMT-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luís Almeida et al.
Immunity, 54(1), 68-83 (2020-11-26)
While antibiotics are intended to specifically target bacteria, most are known to affect host cell physiology. In addition, some antibiotic classes are reported as immunosuppressive for reasons that remain unclear. Here, we show that Linezolid, a ribosomal-targeting antibiotic (RAbo), effectively