Merck
138940
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trichloropyridazine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HCl3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.42
Beilstein:
127119
Numer WE:
Numer MDL:
Próba
98%
ciąg SMILES
Clc1cnnc(Cl)c1Cl
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T G Warshaw
Contact dermatitis, 18(5), 257-258 (1988-05-01)
A primary irritant dermatitis to 3,4,5-trichloropyridazine was observed on the hands of a chemist after accidental exposure. Healing was rapid in comparison to a report on 3,4,6-trichloropyridazine toxicity. Prompt treatment with a potent topical corticosteroid, wet soaks, and an oral
J J Freeman et al.
Contact dermatitis, 18(5), 259-262 (1988-05-01)
The potential of 3,4,5-trichloropyridazine to induce contact sensitization was assessed in the guinea pig maximization test of Magnusson and Kligman and also in the closed patch test described by Buehler. The test material was a 1% solution of 3,4,5-trichloropyridazine in