Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 471,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-434-4
Beilstein/REAXYS Number:
147214
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
126-128 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, imide
SMILES string
OCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9NO3/c12-6-5-11-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(11)14/h1-4,12H,5-6H2
InChI key
MWFLUYFYHANMCM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥95% | description 95% | description 95% |
| assay 99% | assay ≥95% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 126-128 °C (lit.) | mp 68-72 °C (lit.) | mp 80-83 °C (lit.) | mp 42-46 °C |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| functional group imide, hydroxyl | functional group imide | functional group bromo | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?