Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CBrCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.01
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-627-1
Beilstein/REAXYS Number:
1700999
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n
bp
178-182 °C (lit.)
density
1.505 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(Br)=CC
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H,1-2H3
InChI key
DMKWWKUPZZAUQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 2-bromo-2-butenoate(Methyl (Z)-2-bromocrotonate) yields (S)-2-bromobutanoic acid by baker′s yeast fermentation. It undergoes biotransformation catalyzed by old yellow enzyme to yield methyl (S)-2-bromobutanoate, a key intermediate for the synthesis of chiral drugs. It is a biannelating reagent which participates in double Michael-additions.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?