Merck
137278
Sigma-Aldrich
2-Phenoxybutyric acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(OC6H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
tw
258 °C (lit.)
mp
79-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(Oc1ccccc1)C(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)