Przejdź do
136565
N-(3-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone
technical grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
795,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
231-632-7
MDL number:
Form:
liquid
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
impurities
2% 2-pyrrolidinone
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
bp
120-123 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C7H14N2O/c8-4-2-6-9-5-1-3-7(9)10/h1-6,8H2
InChI key
HJORCZCMNWLHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(3-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone (PYR) conjugates (VPA-PYR) of valproic acid (VA) have been investigated for their anticonvulsant activity in mice. It is the γ-lactam form of isoputreanine.
Application
N-(3-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone was used in the simultaneous determination of total polyamines and three of their non−α− amino acid metabolites in urine by capillary gas-chromatographic method with nitrogen-phosphorus detection.
Other Notes
Contains varying amounts of 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (cat. no. 136581)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
239488240338741442
description
technical grade
description
≥95%
description
≥99%
description
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.5 (lit.)
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421
bp
120-123 °C/1 mmHg (lit.)
bp
150-152 °C/2 mmHg (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.946 g/mL at 25 °C (lit.), 0.929 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)