Merck
136557
2-Oxo-1-pyrrolidinepropionitrile
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.17
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.28 psi ( 20 °C)
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
138-140 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCN1CCC#N
InChI
1S/C7H10N2O/c8-4-2-6-9-5-1-3-7(9)10/h1-3,5-6H2
InChI key
DJTLPNRULHJYAC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)