Próba
99%
Postać
powder
mp
105-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
Klucz InChI
ZGILLTVEEBNDOB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3