Merck
131075
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2,3-pyridinediol
95%
Synonim(y):
5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
295 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc(Cl)cnc1O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)