Merck
13032
Sigma-Aldrich
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride
≥97.0% (AT)
Synonim(y):
2-(Hydroxymethyl)benzoyl chloride benzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.70
Beilstein:
2131346
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (AT)
Postać
solid
zawiera
~1% CaCO3 as stabilizer
mp
59-61 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccccc1COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO3/c16-14(17)13-9-5-4-8-12(13)10-19-15(18)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
Klucz InChI
UDEQFYWNFHWPRH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Inne uwagi
Reagent for a novel amine protection which gives amides the lability of esters
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B.F. Cain
The Journal of Organic Chemistry, 41, 2029-2029 (1976)