Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-182-7
Beilstein/REAXYS Number:
742134
MDL number:
eCl@ss:
39023410
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
4.97 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 145.5 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.), 121-123 °C
fluorescence
λex 320 nm; λem 410 nm in 0.1 M NaOH
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
InChI key
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Naphthol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
307.4 °F - closed cup
flash_point_c
153 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?