Merck
128112
Sigma-Aldrich
4-Ethoxyphenylacetic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
87-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3