Merck
128104
Sigma-Aldrich
4-Ethoxysalicylic acid
97%
Synonim(y):
4-Ethoxy-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OC6H3(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
153-157 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-6-3-4-7(9(11)12)8(10)5-6/h3-5,10H,2H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
DVZPQHRWOUXUPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)