Merck
126357
Sigma-Aldrich
2′,6′-Dimethylacetanilide
97%
Synonim(y):
2′,6′-Acetoxylidide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H3(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
182-184 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
NRPTXWYBRKRZES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,6-dimetyloacetanilid ulega jodowaniu w reakcji substytucji elektrofilowej chloroacetanilidu, w obecności jodku żelaza i chlorku miedzi jako katalizatora, tworząc 4-jod-2,6-dimetyloacetanilid.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)