Merck
126004
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6-nitroaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
101-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
Klucz InChI
IZEZAMILKKYOPW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-dichloro-6-nitroanilina została wykorzystana do zaprojektowania szybciej reagującej, intensywniej fluorescencyjnej sondy pH opartej na strukturze spirolaktamu rodaminy[1].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
William L Czaplyski et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(3), 526-533 (2013-11-30)
Fluorescent turn-on probes based on a rhodamine spirolactam (RSL) structure have recently become a popular means of detecting pH, metal ions, and other analytes of interest. RSLs are colorless and non-fluorescent until the target analyte induces opening of the spirocyclic
C J Li et al.
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 24(6), 338-340 (1990-11-01)
Three new chemicals, N-acyl glutamic acid as a stroma of cosmetics, an eye drops for myopia and 2, 4-dichloro-6-nitrophenylaminate (DCNP) as a new herbicide were evaluated with the eye irritation test. Japanese young rabbits were used, the right eye for