Merck
125547
Sigma-Aldrich
2-Methyleneglutaronitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH2CH2C(=CH2)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
tw
254 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C(CCC#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h1-3H2
Klucz InChI
NGCJVMZXRCLPRQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup