Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-799-7
Beilstein/REAXYS Number:
508305
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n
bp
228-230 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI key
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyrophenone
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?