Merck
121630
Sigma-Aldrich
1-Cyclopenteneacetonitrile
90%
About This Item
Wzór liniowy:
C5H7CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.467 (lit.)
bp
124 °C/100 mmHg (lit.)
gęstość
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CCC1=CCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h3H,1-2,4-5H2
Klucz InChI
LEWVRAMNXUWSFL-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains cyclopentylideneacetonitrile
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)