Merck
121061
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylpropionitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(C6H5)2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.572 (lit.)
tw
145 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N/c1-15(12-16,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
Klucz InChI
DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2-Diphenylpropionitrile undergoes reductive decyanation reaction with LiAlH4 in presence of solvent THF.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The reductive decyanation reaction: chemical methods and synthetic applications.
Mattalia JM, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 4, 90-118 (2006)