Merck
121045
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl sulfoxide
97%
Synonim(y):
Bis(4-chlorophenyl) sulfoxide
About This Item
Wzór liniowy:
(ClC6H4)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
141-144 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc(Cl)cc2
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3