Merck
119903
Sigma-Aldrich
6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
98%
Synonim(y):
4-Methylesculetin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
Beilstein:
162550
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
274-276 °C (lit.)
λmaks.
348 nm
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12
Zastosowanie
Can be used as a fluorescent sensor to monitor the consumption of a boronic acid in a Suzuki cross-coupling reaction. Fluorescence is easily detectable to the naked eye using a standard hand-held long-wave UV lamp (365 nm).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timothy E Barder et al.
Organic letters, 9(1), 137-139 (2006-12-29)
[reaction: see text] Although boronic acids are widely used in metal-catalyzed reactions, it is difficult to assay their consumption. As such, we developed a reversible fluorescent sensor that is activated upon binding a boronic acid. The sensor can be used